Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660 Serie, 5 Zoll/127 mm
Artikelnummer. 15773225
Artikelnummer. 15773225
Marke: Eppendorf™ 6001000510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Probenbehälter.
Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660 Serie, 5 Zoll/127 mm, seitlicher Zugang, Edelstahlgestell für 127 mm/5,0 in Boxen (15/50 ml konische Röhrchen) – max. Boxengröße [mm]: 136 x 136 Gestell für seitlichen Zugriff – Außenabmessungen des Racks (TxBxH) [mm]: 141 x 141 x 681 (5,6 x 5,6 x 26,8 Zoll) – Max. Anzahl der Boxen pro Rack: 5 (5 x 1) – Edelstahl – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Innova C580 (max 32 Racks), Innova C760 (max 40 Racks), CryoCube™ FC660-Serie (max 40 Racks) – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Innova C580 (max 160 Boxen), Innova C760 (max 200 Boxen), CryoCube™ FC660 Serie (max 200 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät