Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 Zoll/53 mm
Artikelnummer. 15723265
Artikelnummer. 15723265 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001061210
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 in./53 mm, seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für 53 mm/2 in.-Kartons – Max. Kartongröße [mm]: 136 x 136 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 290 x 142 x 279 (11,4 x 5,6 x 11 in.) – Max. Kartonanzahl pro Gestell: 10 (5 x 2) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 Roste) - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 60 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät