Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 3 Zoll/76 mm
Artikelnummer. 15783265
Artikelnummer. 15783265
Marke: Eppendorf™ 6001062310
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Probenbehälter.
Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 3 Zoll/76 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 76 mm/3 Zoll Boxen – max. Boxengröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenabmessungen des Racks (TxBxH) [mm]: 308 x 145 x 244 (12,1 x 5,7 x 9,6 Zoll) – Max. Anzahl der Boxen pro Rack: 6 (3 x 2) – Edelstahl – Für ULT-Tiefkühlgeräte: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max 6 Racks) – Für ULT-Tiefkühlgeräte: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max 36 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät