Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 Zoll/127 mm
Artikelnummer. 15703275
Artikelnummer. 15703275 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001062510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 €
    153.00 € / 1 Stück
    Sparen 12.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 in./127 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 127-mm-/5-in.-Boxen (15/50-ml-Konusröhrchen) – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 308 x 145 x 276 (12,1 x 5,7 x 10,9 in.) – Max. Boxanzahl pro Gestell: 4 (2 x 2) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 Roste) - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 24 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät