Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740 Serie (3-comp., Std),
Beschreibung
Gefrierfach: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ Serie F740 (3-Fächer, Standard), 4 in./102 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 102-mm-/4-in.-Boxen – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 580 x 140 x 324 (22,8 x 5,5 x 12,8 in.) – Max. Boxanzahl pro Gestell: 12 (4 x 3) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max. 18 Racks), CryoCube Serie F740 (3-Fächer-Version; max. 18 Roste) - Für ULT-Gefrierschränke: Innova U360 (max. 108 Boxen), Innova U535 (max. 144 Boxen), Innova U725 und 725-G (max. 216 Boxen), CryoCube F740-Serie (3-Fach-Version; max. 216 Boxen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Tiefkühlgerät |