Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740 Serie (3-comp., Std),
Artikelnummer. 15763235
Artikelnummer. 15763235
Marke: Eppendorf™ 6001012210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Probenbehälter.
Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740 Serie (3 Fächer, Standard), 2 Zoll/53 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 53 mm/2 Zoll-Boxen – max. Boxengröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenabmessungen des Racks (TxBxH) [mm]: 580 x 140 x 404 (22,8 x 5,5 x 15,9 Zoll) – Max. Anzahl der Boxen pro Rack: 28 (4 x 7) – Edelstahl – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Innova U360 (max 9 Racks), Innova U535 (max 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max 18 Racks), CryoCube F740 Serie (3-fach Version; max 18 Racks) – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Innova U360 (max 252 Boxen), Innova U535 (max 336 Boxen), Innova U725 und U725-G (max 504 Boxen), CryoCube F740 Serie (3-fach Version; max 504 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät