Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740 Serie (3-comp., Std),
Beschreibung
Gefrierfach: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ Serie F740 (3-Kammer, Standard), Abtropfbehälter (53 mm), seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für Abtropfbehälter (53 mm/2 in.) – Max. Abtropfbehältergröße [mm]: 86 x 128 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 549 x 139 x 389 (21,6 x 5,5 x 15,3 in.) – Max. Anzahl Abtropfbehälter pro Gestell: 42 (6 x 7) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max. 18 Racks), CryoCube Serie F740 (3-Fächer-Version; max. 18 Roste) - Für ULT-Gefrierschränke: Innova U360 (max. 378 DWP), Innova U535 (max. 504 DWP), Innova U725 und U725-G (max. 756 DWP), CryoCube F740-Serie (3-Kammer-Version; max. 756 DWP)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Tiefkühlgerät |