Learn More
Eppendorf™ Tiefkühlgestell für Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 Serie Tiefkühlgeräte
Beschreibung
MA/PN: 6001011310
- Zahnstange für 76 mm (3 in.) Boxen
- Maximale Kartongröße: 136 x 136 mm
- Rack mit seitlichem Zugang
- Äußere Abmessungen des Gestells (T x B x H): 569 x 139 x 404 mm (22,4 x 5,5 x 15,9 in.)
- Maximale Anzahl an Kartons pro Gestell: 20 (4 x 5)
- Edelstahl
- Für ULT-Gefrierschränke: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max. 18 Racks), CryoCube F740-Serie (3-Fach-Version; max. 18 Racks)
- Für ULT-Gefrierschränke: Innova U360 (max. 180 Boxen), Innova U535 (max. 240 Boxen), Innova U725 und U725-G (max. 360 Boxen), CryoCube F740-Serie (3-Fach-Version; max. 360 Boxen)
MA/PN: 6001011510
- Zahnstange für 127 mm (5 in.) Schachteln (15/50 ml konische Röhrchen)
- Maximale Kartongröße: 136 x 136 mm
- Rack mit seitlichem Zugang
- Äußere Abmessungen des Gestells (T x B x H): 569 x 139 x 409 mm (22,4 x 5,5 x 16,1 in.)
- Maximale Anzahl an Kartons pro Regal: 12 (4 x 3)
- Edelstahl
- Für ULT-Gefrierschränke: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max. 18 Racks), CryoCube F740-Serie (3-Fach-Version; max. 18 Racks)
- Für ULT-Gefrierschränke: Innova U360 (max. 108 Boxen), Innova U535 (max. 144 Boxen), Innova U725 und U725-G (max. 216 Boxen), CryoCube F740-Serie (3-Fach-Version; max. 216 Boxen)
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Max. Anzahl Boxen pro Gestell: 20 (4 x 5) |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 Serie |
| Abmessungen (L x B x H) | 569 x 139 x 404 mm |
| Tiefe (metrisch) | 569 mm |
| Produkttyp | Gestell für Tiefkühlgerät |
| Höhe (metrisch) | 404 mm |
| Breite (metrisch) | 139 mm |