Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 Serie, CryoCube™ F7
Artikelnummer. 15723245
Artikelnummer. 15723245 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001021210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00 €
    146.00 € / 1 Stück
    Sparen 11.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-Serie CryoCube™ Serie F740 (5-Fächer, Fächer 1-4), 2 in./53 mm, seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für 53 mm/2 in.-Kartons – Max. Kartongröße [mm]: 136 x 136 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 569 x 139 x 230 (22,4 x 5,5 x 9,1 in.) – Max. Kartonanzahl pro Gestell: 16 (4 x 4) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Premium U410 (max. 15 Roste), Premium U700 (max. 25 Roste), HEF™ U410 (max. 15 Racks), CryoCube™ F570-Serie (max. 25 Racks), CryoCube Serie F740 (5-Fach-Version, Fach 1-4) - Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 (max. 240 Boxen), Premium U700 (max. 400 Boxen), HEF™ U410 (max. 240 Boxen), CryoCube™ F570-Serie (max. 400 Boxen), CryoCube F740-Serie (5-Abteil-Version, Abteile 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät