Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 Serie, CryoCube™ F7
Artikelnummer. 15753245
Artikelnummer. 15753245 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001021910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 €
    144.00 € / 1 Stück
    Sparen 15.00 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-Serie CryoCube™ Serie F740 (5-Fach, Fach 1-4), 64 mm, seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für 64-mm-Boxen (5-ml-Röhrchen) – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 569 x 139 x 205 (22,4 x 5,5 x 8,1 in.) – Max. Anzahl Boxen pro Gestell: 12 (4 x 3) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Premium U410 (max. 15 Roste), Premium U700 (max. 25 Roste), HEF™ U410 (max. 15 Racks), CryoCube™ F570-Serie (max. 25 Racks), CryoCube Serie F740 (5-Fach-Version, Fach 1-4) - Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 (max. 180 Boxen), Premium U700 (max. 300 Boxen), HEF™ U410 (max. 180 Boxen), CryoCube™ F570-Serie (max. 300 Boxen), CryoCube F740-Serie (5-Abteil-Version, Abteile 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät