Learn More
Brady™ FreezerBondz Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche
Artikelnummer. 17878144
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1,25 in.
0,6 x 1,625 in.
1,65 x 0,5 in.
1,75 x 1 in.
1,8 x 0,6 in.
1 x 1,9 in.
2,2 x 1,5 in.
3,875 x 1,5 in.
Höhe (metrisch):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17878144
Marke: Brady™ 173708
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die beständigen Markierer aus Polyester (B-490) eignen sich für die Laborkennzeichnung, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
  • Die beständigen Markierer aus Polyester (B-490) eignen sich für die Laborkennzeichnung, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
  • Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C (-320 bis 212°F) eine gute Leistung
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM G 155
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborbeschriftung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +130°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0026 in.
Dicke (metrisch) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 2,2 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) 55,88 mm
Alternate Part Number M6-113-490