Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultradünne kryogene Polyester-Laborfläschchen-Deckeletiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17888304
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 0,375 in.
0,375 x 1 in.
0,5 x 0,5 in.
0,5 x 1 in.
1,625 x 0,6 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,5 in.
Form:
Rechteck
Rechteck mit Kreis
Rund
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Durchmesser (angloamerikanisch) Form unitSize
17888304 0,5 x 1 in. 0,375 in. Rechteck 250 Stück
17888234 1,625 x 0,6 in. 0,375 in. Rechteck 250 Stück
17899164 0,375 x 0,375 in. 0,375 in. Rund 500 Stück
17868364 0,5 x 0,5 in. 0,5 in. Rund 500 Stück
17828374 0,375 x 1 in. 0,375 in. Rechteck mit Kreis 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17888304 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174076
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dauerhaft Freezerbondz™ Polyester-Marker sind für Laboranwendungen zur Kennzeichnung von Proben wie Fläschchen, Zentrifugen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Strohhalmen und Objektträgern konzipiert.
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Gute Beständigkeit gegen Verschmieren von Drucken, Lösungsmittelbeständigkeit und ein hoher/niedriger Temperaturleistungsbereich von -196 °C bis 100 °C (-320 °F bis 212 °F)
  • Hergestellt aus B-492 Polyestermaterial
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-120-492