Learn More
Labconco™ FreeZone™ 12L -50 °C Konsolen-Gefriertrockner, Entlüftungsventil
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15702767 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Enthält:
Edelstahl-Sammler, Entlüftungsventil
PTFE-beschichteter Sammler, Spülventil
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Enthält unitSize
15702767 Schuko Edelstahl-Sammler, Entlüftungsventil 1 Stück
15762767 Schuko PTFE-beschichteter Sammler, Spülventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15702767 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 701211130
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil
Benötigt
Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (12 l) sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder für zahlreiche kleine Behälterchargen ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
FreeZone 12-Liter-Konsolen-Gefriertrockner sind für die Lyophilisierung von mittleren bis großen Probenmengen oder zahlreichen kleinen Behälterchargen ausgelegt. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören Heißgasabtauung, seitliche Montage USB Port und rückseitiger Ethernet-Anschluss. Die Konsole bietet Innenraum für eine Vakuumpumpe und beherbergt die FreeZone Stöpseltrockner (Pumpe und Trockner separat erhältlich).
  • Die aufrechte Edelstahl-Kollektorschlange fasst 12 Liter Eis vor dem Abtauen.
  • -50° Der C-Kollektor eignet sich für wässrige Proben
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works Das Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels.
  • 5-in.-Vollfarb-Touchscreen
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optional End-Zone™ Endpunkterkennung bei der Gefriertrocknung im Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Das Sichtfenster an der Vorderseite macht die Überwachung des Öls der Vakuumpumpe zum Kinderspiel
  • FreeZone Exklusive Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuumtrennventil lässt Luft in das System ab, wenn die Stromzufuhr zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten unterbrochen ist. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
  • Enthält ein Spülventil zum Trennen der Vakuumpumpe vom Gefriertrockner
  • Weitere Optionen sind: Eingebaute Mini-Vakuumtrockenkammer aus Edelstahl mit Steuerung bis +60 °C
Eine Vakuumpumpe mit einer Förderleistung von mindestens 98 Litern/Minute, ein Trocknungszubehör und gefriergetrocknete Glaswaren (falls keine Massengefriertrocknung erfolgt) sind erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 12 l (vor dem Auftauen)
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F
Material Stahl
Zertifizierung/Konformität UL, CAN/CSA, CE
Enthält Edelstahl-Sammler, Entlüftungsventil
Tiefe (angloamerikanisch) 29.6 Zoll
Tiefe (metrisch) 75,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 31,8 in.
Breite (metrisch) 80,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 36,6 in.
Höhe (metrisch) 92,9 cm
Stromstärke 9 A
Steckertyp Schuko
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (angloamerikanisch) 275 lb.
Versandgewicht (metrisch) 124,7 kg