Learn More
Labconco FreeZone 12-Liter-Konsolen-Gefriertrockner
Artikelnummer. 17990170 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE-Spule und Kollektorkammer
Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
-84 °C
Enthält:
SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner
Spülventil, Mini-Kammer
Spülventils
Stoppering-Tabletttrockner
Packungsgröße:
1 Einheit
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Temperaturbereich (metrisch) Enthält Packungsgröße
17990170 Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl -84 °C Spülventil, Mini-Kammer 1 Einheit
17921040 Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl -50 °C Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17971040 Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl -50 °C Spülventils 1 Einheit
17981040 PTFE-Spule und Kollektorkammer -50 °C Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17951050 PTFE-Spule und Kollektorkammer -50 °C SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17900180 Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl -84 °C - 1 Einheit
17950150 Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl -84 °C Spülventils 1 Einheit
17910160 PTFE-Spule und Kollektorkammer -84 °C - 1 Einheit
17980170 PTFE-Spule und Kollektorkammer -84 °C Spülventils 1 Einheit
17910140 PTFE-Spule und Kollektorkammer -84 °C Spülventil, Mini-Kammer 1 Einheit
17971050 Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl -84 °C Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17901040 Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl -84 °C SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17961040 PTFE-Spule und Kollektorkammer -84 °C Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17981050 PTFE-Spule und Kollektorkammer -84 °C SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17990170 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 711211290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32475.00 €
    24099.96 € / 1 Einheiten
    Sparen 8375.04 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FreeZone Gefriertrockner in Konsolenform sind für die Lyophilisierung mittlerer bis großer Probenmengen oder zahlreicher kleiner Behälterchargen ausgelegt. Die Konsole verfügt über ein Sichtfenster an der Vorderseite, Innenraum für eine Vakuumpumpe und Platz für einen großen Tabletttrockner.
  • Die Spirale fasst 12 Liter Eis vor dem Abtauen.
  • Das  HP-HCFC/FCKW-freie Kühlsystem kühlt den Kollektor auf -50 °C.°C (-58 °F), geeignet für wässrige Proben.
  • Beinhaltet einen Trockner mit Stopfenschale, beheizten und gekühlten Ablagen, Vakuum-Entlüftungsventilsteuerung, Stopfenknopf und mehr.
  • Lyo-Works™ Das  Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur, des Vakuumniveaus und optionaler Werte. End-Zone™ Endpunkterkennungssystem
  • Großes, intuitives 5-in.-Vollfarb-Touchscreen-Display mit kapazitiver Technologie für einfache Bedienung.
  • Bleiben Sie in Verbindung
  • Beispieldaten in Echtzeit anzeigen
  • Erzielen Sie konstant hochwertige Ergebnisse
  • Schwierige Proben einfach gestalten
Spezifikation
Typ Gefriertrockner für Konsolen
Kapazität (metrisch) 12 L
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
Material Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Enthält Spülventil, Mini-Kammer
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V