Learn More
Labconco™ FreeZone™ 2,5 l -84 °C Tischgefriertrockner, 230 V Modell
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15782797 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Enthält:
Kollektor aus unBESCHICHTETEM EDELSTAHL
PTFE-beschichteter Edelstahlkollektor
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Enthält Packungsgröße
15782797 Schuko Kollektor aus unBESCHICHTETEM EDELSTAHL 1 Stück
15702807 Schuko PTFE-beschichteter Edelstahlkollektor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15782797 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 710201030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14185.00 €
    11001.57 € / 1 Stück
    Sparen 3183.43 €
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
FreeZone 2,5-Liter-Tischgefriertrockner sind für die Lyophilisierung geringer Probenmengen ausgelegt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Neu Lyo-Works™ Das Betriebssystem bietet Flexibilität und Komfort über ein benutzerfreundliches Touchscreen-Display. Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
FreeZone 2.5 Liter-Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
  • Die aufrechte Edelstahl-Kollektorschlange fasst 2,5 Liter Eis vor dem Abtauen.
  • -84° Der C-Kollektor eignet sich für Proben mit niedrigem eutektischen Punkt, einschließlich Acetonitril.
  • Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören Heißgasabtauung, seitliche Montage USB Port und rückseitiger Ethernet-Anschluss
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works Das Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels.
  • 5-in.-Vollfarb-Touchscreen
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optional End-Zone™ Endpunkterkennung bei der Gefriertrocknung im Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • FreeZone Exklusive Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuumtrennventil lässt Luft in das System ab, wenn die Stromzufuhr zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten unterbrochen ist. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
Eine Vakuumpumpe mit einer Förderleistung von mindestens 98 Litern/Minute, ein Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglaswaren (falls keine Massengefriertrocknung erfolgt) werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Compliance
Alle Modelle entsprechen dem UL-Standard 61010-1 (60-Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60-Hz-Modelle) und der CE-Konformitätskennzeichnung (230-V-, 50-Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 2,5 l (vor dem Auftauen)
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -119 °C
Material Stahl
Zertifizierung/Konformität UL, CAN/CSA, CE
Enthält Kollektor aus unBESCHICHTETEM EDELSTAHL
Tiefe (angloamerikanisch) 24.5 Zoll
Tiefe (metrisch) 62,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 14,5 in.
Breite (metrisch) 36,83 cm
Höhe (angloamerikanisch) 16,9 in.
Höhe (metrisch) 42,92 cm
Stromstärke 10 A
Steckertyp Schuko
Spannung 230 V
Frequenz 60 Hz
Versandgewicht (angloamerikanisch) 133 lb.
Versandgewicht (metrisch) 60,32 kg