Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -50 °C Gefriertrockner mit Konsole, Trockner mit Stopfenschale, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15762747 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Material:
Kollektorkammer aus Edelstahl
PTFE-beschichtete Kollektorkammer
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Material Packungsgröße
15762747 Schuko Kollektorkammer aus Edelstahl 1 Stück
15702757 Schuko PTFE-beschichtete Kollektorkammer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15762747 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 700621030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50910.00 €
    39495.49 € / 1 Stück
    Sparen 11414.51 €
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Sammelbehälter aus Edelstahl, Stoppering Tabletttrockner
Benötigt
Vakuumpumpe
FreeZone™ Konsolen-Gefriertrockner (6 Liter) mit Stoppering Tabletttrocknern sind für die lyophilisierende Verarbeitung mittlerer bis großer Mengen und zum Stopfen von Fläschchen unter Vakuum ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
FreeZone™ Konsolen-Gefriertrockner (6 Liter) mit Stoppering-Tabletttrocknern sind für die Gefriertrocknung mittlerer bis großer Mengen und zum Stopfen von Fläschchen unter Vakuum ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
  • Die aufrechte Edelstahl-Kollektorschlange fasst 6 Liter Eis vor dem Abtauen.
  • Der -50 °C-Kollektor eignet sich für wässrige Proben.
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören Heißgasabtauung, seitliche Montage USB Port und rückseitiger Ethernet-Anschluss. Die Konsole bietet im Innenraum Platz für eine Vakuumpumpe (separat erhältlich)
  • Lyo-Works Das Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels.
  • 5-in.-Vollfarb-Touchscreen
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optional End-Zone™ Endpunkterkennung bei der Gefriertrocknung im Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Das Sichtfenster an der Vorderseite macht die Überwachung des Öls der Vakuumpumpe zum Kinderspiel
  • FreeZone™ Exklusive Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuumtrennventil lässt Luft in das System ab, wenn die Stromzufuhr zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten unterbrochen ist. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
FreeZone™ Der Stopfering Tray Dryer bietet präzise Steuerung und Programmflexibilität für eine gleichbleibende Leistung.
  • Drei temperaturkontrollierte (16,5 x 12 in.) ± °1 C), verstellbare Regalböden mit Probentemperatursensoren bieten bis zu 594 Quadratzoll Regalfläche
  • Die Temperatur der zirkulierenden Flüssigkeit in den Regalen liegt zwischen -40 und +40 °C.
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Ein integrierter pneumatischer Mechanismus stoppt die Behälter auf allen drei Einlegeböden
  • 1/8 in. Der OD-Rückfüllanschluss leitet Inertgas in die Kammer ein und schützt so die Proben vor atmosphärischer Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
Eine Vakuumpumpe mit einer Förderleistung von mindestens 163 Litern/Minute und gefriergetrocknete Glaswaren (falls keine Massengefriertrocknung erfolgt) sind erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr.61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 6 l (vor dem Auftauen)
Anzahl Einschübe 3
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F
Material Kollektorkammer aus Edelstahl
Zertifizierung/Konformität UL, CAN/CSA, CE
Enthält Edelstahl-Kollektor, Stopfen-Schalentrockner
Tiefe (angloamerikanisch) 29.6 Zoll
Tiefe (metrisch) 75,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 82,2 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 32,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 63,7 in.
Höhe (metrisch) 161,7 cm
Steckertyp Schuko
Spannung 230 V
Frequenz 60 Hz
Versandgewicht (angloamerikanisch) 678 lb.
Versandgewicht (metrisch) 307,53 kg