Learn More
Labconco FreeZone 6-Liter-Konsolen-Gefriertrockner
Artikelnummer. 17991040 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
-84 °C
Material:
PTFE-Spule und Kollektorkammer
Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Enthält:
SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner
Spülventil, Gefriertrockner
Spülventil, Konsole
Spülventil, Mini-Kammer
Spülventils
Stoppering-Tabletttrockner
Packungsgröße:
1 Einheit
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Material Enthält Packungsgröße
17991040 -84 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17920150 -50 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl - 1 Einheit
17920160 -50 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl Spülventils 1 Einheit
17910150 -50 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl Spülventil, Mini-Kammer 1 Einheit
17940150 -50 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer - 1 Einheit
17960160 -50 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl Spülventil, Gefriertrockner 1 Einheit
17980140 -50 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer Spülventils 1 Einheit
17990140 -50 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer Spülventil, Mini-Kammer 1 Einheit
17950160 -50 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer Spülventil, Gefriertrockner 1 Einheit
17911050 -50 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17941050 -50 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17931050 -50 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17921050 -50 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17940190 -84 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl - 1 Einheit
17970170 -84 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl Spülventil, Konsole 1 Einheit
17930150 -84 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl Spülventil, Mini-Kammer 1 Einheit
17970150 -84 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer - 1 Einheit
17960170 -84 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer Spülventils 1 Einheit
17970190 -84 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer Spülventil, Mini-Kammer 1 Einheit
17951040 -84 °C Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl Spülventils 1 Einheit
17901050 -84 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
17911040 -84 °C PTFE-Spule und Kollektorkammer SpülVentil, Stoppering-Tabletttrockner 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 17991040 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 710621090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55265.00 €
    42874.42 € / 1 Stück
    Sparen 12390.58 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FreeZone Gefriertrockner in Konsolenform sind für die Lyophilisierung mittlerer bis großer Probenmengen oder zahlreicher kleiner Behälterchargen ausgelegt. Die Konsole verfügt über ein Sichtfenster an der Vorderseite, Innenraum für eine Vakuumpumpe und Platz für einen großen Tabletttrockner.
  • Die aufrechte Kollektorschlange fasst 6 Liter Eis, bevor sie abgetaut wird.
  • Das FCKW-freie Kältesystem von hp kühlt den Kollektor.
  • Geeignet für wässrige Proben.
  • Lyo-Works™ Das Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur, des Vakuumniveaus und optionaler Werte. End-Zone™ Endpunkterkennungssystem
  • Großes, intuitives 5-in.-Vollfarb-Touchscreen-Display mit kapazitiver Technologie für einfache Bedienung.
  • Bleiben Sie in Verbindung
  • Beispieldaten in Echtzeit anzeigen
  • Erzielen Sie konstant hochwertige Ergebnisse
  • Schwierige Proben einfach gestalten
Spezifikation
Typ Gefriertrockner für Konsolen
Kapazität (metrisch) 6 L
Anzahl Einschübe 3
Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
Material Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Enthält Stoppering-Tabletttrockner
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V