Learn More
Labconco FreeZone 8-Liter-Tischgefriertrockner
Artikelnummer. 17980160 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17980160 8 l 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17980160 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 700801090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16490.00 €
    12443.97 € / 1 Stück
    Sparen 4046.03 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FreeZone Tischgefriertrockner sind für die Lyophilisierung mittlerer Probenmengen ausgelegt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Die aufrechte Edelstahl-Kollektorschlange fasst 8 Liter Eis, bevor sie abgetaut wird.
  • Die aufrechte Edelstahl- oder PTFE-Auffangschlange fasst 8 Liter Eis, bevor sie abgetaut wird.
  • Ein einzelnes 3/4 PS starkes, FCKW-freies Kältesystem kühlt den Kollektor.
  • Lyo-Works™ Das  Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur, des Vakuumniveaus und optionaler Werte. End-Zone™ Endpunkterkennungssystem
  • Großes, intuitives 5-in.-Vollfarb-Touchscreen-Display mit kapazitiver Technologie für einfache Bedienung.
  • Bleiben Sie in Verbindung
  • Beispieldaten in Echtzeit anzeigen
  • Erzielen Sie konstant hochwertige Ergebnisse
  • Schwierige Proben einfach gestalten
Spezifikation
Typ Tischgefriertrockner
Kapazität (metrisch) 8 l
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Material Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V