Learn More
Labconco FreeZone Gefriertrockner mit PTFE-Spule, Eco-Cool-Kältemittel
Artikelnummer. 31374539 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 L
4.5 L
8 L
Temperaturbereich (metrisch):
-105 °C
-50 °C
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374539 4.5 L -105 °C 1 Stück
31374520 2.5 L -50 °C 1 Stück
31374493 4.5 L -50 °C 1 Stück
31374534 8 L -50 °C 1 Stück
31374511 2.5 L -84 °C 1 Stück
31374501 4.5 L -84 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374539 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 720406090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21875.00 €
    15759.46 € / 1 Stück
    Sparen 6115.54 €
    27% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Säurebeständiger Gefriertrockner auf der Arbeitsplatte mit Touchscreen-Farbdisplay, Datenspeicher mit USB-/Ethernet-Ausgang und E-Mail-Benachrichtigung.
  • Die aufrechte Edelstahl-Sammelspule hält vor dem Auftauen 8 l Eis
  • -50 °C Kollektor (für wässrige Proben)
  • Zu den Merkmalen gehören Heißgas-Abtau, seitlich montierter USB Port und hinten montierter Ethernet-Anschluss
  • Umweltfreundliches, HCFC/CFC-freies Kältesystem, das den EU-Anforderungen an niedrige GWP entspricht
  • Die interne Spule maximiert die Dampfabfangeffizienz
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works OS bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
  • 5 in. Vollfarbig-Touchscreen-Display
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale Endpunkterkennung End-Zone™ für das Gefriertrocknen des Kolbens
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • FreeZone Exklusive Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuumbremsventil bläst Luft ins System, wenn der Strom für den Gefriertrockner oder die Vakuumpumpe länger als 5 Minuten abgeschaltet ist. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Herunterziehen oder während des Laufs ein Leck vorliegt.
  • Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 l/Minute, ein Trocknungszubehör und gefriergetrocknete Glaswaren (wenn nicht gefriertrocknet) sind erforderlich (nicht enthalten).
Specifications
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 4.5 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -105 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Enthält PTFE-Spule
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).