Learn More
Labconco FreeZone Tischgefriertrockner mit Edelstahlspule, umweltfreundliches Kältemittel
Artikelnummer. 31374547 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 L
4.5 L
8 L
Temperaturbereich (metrisch):
-105 °C
-50 °C
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374547 8 L -50 °C 1 Stück
31374523 2.5 L -50 °C 1 Stück
31374485 4.5 L -50 °C 1 Stück
31374524 2.5 L -84 °C 1 Stück
31374508 4.5 L -84 °C 1 Stück
31374530 4.5 L -105 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374547 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 700805090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16490.00 €
    12080.03 € / 1 Stück
    Sparen 4409.97 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Tischgefriertrockner mit Farbdisplay auf dem Touchscreen, Datenspeicher mit USB Ethernet-Ausgang und E-Mail-Benachrichtigung zur Überwachung von Gefriertrocknungsprozessen.
  • Aufrechte Edelstahl-Kollektionsspirale mit einer Eishaltkapazität von bis zu 8 l vor dem Abtauen (auch erhältlich in 4,5 l und 2,5 l).
  • Kollektortemperaturoptionen: -50 °C (wässrig), -84 °C (niedrige Eutektikum/Lösungsmittel inkl. Acetonitril) und -105 °C bei 60 Hz / -102 °C bei 50 Hz (niedrig eutektisch inkl. Acetonitril und verdünntes Methanol/Ethanol).
  • Das interne Spulendesign maximiert die Effizienz der Dampfabscheidung.
  • Heißgas-Abtauen für schnellere und einfachere Abtauzyklen.
  • Lyo-Works Betriebssystem mit Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus.
  • 5-in.-Vollfarb-Touchscreen für intuitive Bedienung.
  • One-Touch-Datenprotokollierung und -anzeige zur Unterstützung der Probenqualität und zur Verkürzung der Laufzeit.
  • Flexible Programmierung und Steuerung für optionale Trocknungszubehör.
  • Optionale Endpunkterkennung End-Zone™ für das Gefriertrocknen der Kolben.
  • Anpassbare Einstellungen: Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum.
  • Eingebaute Konnektivität: seitlich und USB hinten montiertes Ethernet.
  • Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen/Rückmeldungen zu Betriebsparametern an vom Nutzer eingegebenen E-Mail-Adressen.
  • Umweltfreundliche, HCFC/CFC-freie Kühlung und entspricht den EU-Anforderungen an niedrige GWP.
  • Optionale PTFE-beschichtete Sammler zur Widerstand gegen korrosive Verbindungen.
  • FreeZone Zu den Schutzmerkmalen der Vakuumpumpe gehören ein Vakuumbremsventil, ein Feuchtigkeitssensor-Interlock und ein automatisches Abschalten der Pumpe, wenn Lecks beim Herunterziehen oder Betrieb festgestellt werden.
  • Hinweis: Eine Vakuumpumpe (mindestens 98 l/min Verdrängung), Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsgläser (falls nicht Massengefriertrocknung) sind erforderlich und nicht enthalten.
Spezifikation
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 8 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Enthält Edelstahlspule
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).