Learn More
Labconco™ FreeZone Tisch-Gefriertrockner, 230 V, Schuko-Stecker und -Buchse
Artikelnummer. 10569330 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10569330
Marke: Labconco™ 7949030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht das Einfrieren einer dünnen Probenschicht an den Innenwänden von Kolben. Gefrorene Proben haben eine größere Oberfläche, was zu einer verbesserten Gefriertrocknung führt
  • 1/2-PS-Gefriersystem zum Vorgefrieren von Proben auf bis zu -40°°C
  • Edelstahlbad mit zwei Rollen zum Drehen von Kolben in einer Lösung für die Wärmeübertragung bei niedrigen Temperaturen
    • Erzeugt eine gleichmäßige dünne Beschichtung der Probe auf der Innenwand des Behälters
      • Gewährleistet während der Lyophilisierung einen effizienten Dampffluss von der Probe zum Kollektor
  • Geeignet für Fast-Freeze-Kolben mit einer Größe von bis zu 1200 ml
  • Enthält keine ozonabbauenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
  • LED-Anzeige der Badtemperatur von -20 bis -42 °C in vordefinierten Schritten
  • Der linksseitig installierte, einziehbare Schlauch erleichtert die Reinigung des Bades
  • Passt auf Arbeitsplatte oder Laborwagen
  • CE-Konformität (Modell 230 V, 50 Hz)
  • Weißer pulverbeschichteter Stahlkasten mit Vorderseite aus gebürstetem Edelstahl und blauen Akzenten
  • Edelstahlbad mit Urethanschaum-Isolierung und weißem HDPE-Deckel
Technische Daten:
  • Versandgewicht: 44 kg (96 lb.)
  • Kastenabmessungen (L x B x H): 56,1 x 38,4 x 50 cm (22,1 x 15,1 x 19,7 in.)
  • Badabmessungen (T x B x H): 30,5 x 14 x 16,5 cm (12 x 5,5 x 6,5 in.)
Spezifikation
Typ Fast-Freeze Kolben-Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 12 L
Kapazität (angloamerikanisch) 0,42 feet3
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F
Material Edelstahl
Zertifizierung/Konformität CE
Zur Verwendung mit (Geräte) Gefriertrockner
Abmessungen (L x B x H) außen 56,1 x 36,8 x 50 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 22,1 in.
Tiefe (metrisch) 56,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 14,5 in.
Breite (metrisch) 36,8 cm
Höhe (metrisch) 50 cm
Länge (metrisch) 56,1 cm
Stromstärke 3 A
Steckertyp Schuko
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
PS 1/2 PS
Versandgewicht (angloamerikanisch) 96 lb.
Versandgewicht (metrisch) 44 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 95 lb.
Gewicht (metrisch) 43 kg