Learn More
Labconco™ FreeZone Wagen
Artikelnummer. 15881597 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
28 x 28 x 32,3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15881597 28 x 28 x 32,3 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15881597 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7368700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1542.53 €
    1258.37 € / 1 Stück
    Sparen 284.16 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der pulverbeschichtete Stahlwagen unterstützt FreeZone Tisch- und Triad Gefriertrockner während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports.
  • Die untere Ablage bietet Platz für die Vakuumpumpe
  • Laufrollen sorgen für Mobilität
  • Maximale Tragfähigkeit von 450 lb.
Spezifikation
Produkttyp Mobiler Rollwagen
Farbe Gletscherweiß
Tiefe (angloamerikanisch) 28 in.
Tiefe (metrisch) 71,1 cm
Abmessungen (L x B x H) 28 x 28 x 32,3 in.
Ausführung Pulverbeschichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) FreeZone Tisch- und Triad Gefriertrockner
Höhe (angloamerikanisch) 32,3 in.
Höhe (metrisch) 82 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 450 lb.
Material Stahl
Anzahl Rollen 4
Anzahl Einschübe 2
Einschubmaterial Pulverbeschichteter Stahl
Gewicht (metrisch) 55 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 120,0 lb.
Radtyp Rollen
Breite (angloamerikanisch) 28 in.
Breite (metrisch) 71,1 cm