Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit PTFE-Spule und Ausbrennventil, Eco-Cool-Kältemittel
Artikelnummer. 31374531 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 L
12 L
18 L
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374531 18 L -50 °C 1 Stück
31374512 6 L -50 °C 1 Stück
31374479 12 L -50 °C 1 Stück
31374528 6 L -84 °C 1 Stück
31374527 12 L -84 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374531 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 701816190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33360.00 €
    24036.52 € / 1 Stück
    Sparen 9323.48 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Säureresistenter Gefriertrockner mit Spülventil, Farbdisplay mit Touchscreen, Datenspeicher mit USB-/Ethernet-Ausgang und E-Mail-Benachrichtigung.
  • Die aufrechte Edelstahl-Sammelspirale fasst 6 l, 12 l oder 18 l Eis, bevor sie aufgetaut werden muss
  • Kollektortemperaturoptionen sind -50 °C (am besten für wasserbasierte/wässrige Proben) und -84 °C (am besten für sehr niedrige Gefrierpunktproben, einschließlich Acetonitril)
  • Beinhaltet nützliche Funktionen wie Heißgas-Abtauen, einen Seitenanschluss USB und eine hintere Ethernet-Verbindung
  • Verwendet ein umweltfreundliches Kältesystem (HCFC/CFC-frei) und erfüllt die EU-Anforderungen an niedrige GWP
  • Das interne Coil-Design hilft, Dämpfe effizient einzuschließen und eine bessere Trocknungsleistung zu gewährleisten.
  • Optionale PTFE-beschichtete Sammler sind für den Umgang mit korrosiven Verbindungen erhältlich
  • Lyo-Works OS zeigt eine Echtzeitansicht der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
  • 5 in. Ein vollfarbiger Touchscreen macht es einfach zu überwachen und zu bedienen
  • Unterstützt flexible Programmierung und Steuerung optionaler Trocknungszubehörteile
  • Die optionale End-Zone™ Funktion hilft zu erkennen, wann das Gefriertrocknen der Flasche abgeschlossen ist
  • One-Touch-Datenprotokollierung hilft, die Probenqualität zu verbessern und die Gesamtlaufzeit zu verkürzen
  • Einstellungen können angepasst werden, darunter Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Kann automatisch Benachrichtigungen und Betriebsupdates an die von Ihnen eingegebenen E-Mail-Adressen senden
  • Eingebaute Sicherheitsmerkmale helfen beim Schutz der Vakuumpumpe, darunter automatische Luftabgabe nach dem Abschalten, Feuchtigkeitserkennung zur Verhinderung eines Anfahrens und automatisches Abschalten bei Entdeckung eines Lecks
  • Eine Vakuumpumpe (mindestens 98 l/min) ist erforderlich, und Trocknungszubehör sowie Gefrierglaswaren können je nach Aufbau (nicht enthalten) ebenfalls benötigt werden.
Specifications
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 18 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Enthält PTFE-Spule, Säuberungsventil
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).