Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit PTFE-Spule, Purgerventil und Gefrierfach – Eco-Cool-Kältemittel
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Die aufrechte Edelstahl-Sammelspirale hält 6 l Eis vor dem Auftauen
- -50 °C Kollektor (für wässrige Proben)
- Zu den Merkmalen gehören Heißgas-Defrost, seitlich montierter USB Anschluss und hinten montierter Ethernet-Anschluss
- Umweltfreundliches, HCFC/CFC-freies Kältesystem, das den EU-Anforderungen an niedrige GWP entspricht
- Die interne Spule maximiert die Dampfabfangeffizienz
- Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
- Lyo-Works OS bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
- 5 in. Vollfarbig-Touchscreen-Display
- Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
- Optionale Endpunkterkennung End-Zone™ für das Gefriertrocknen des Kolbens
- Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
- Anpassbare Einstellungen umfassen Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
- FreeZone Exklusive Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden, darunter ein Vakuumbremsventil, Schutz gegen den Feuchtigkeitssensor und das automatische Abschalten der Vakuumpumpe, wenn ein Leck festgestellt wird
- Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, ein Trocknungszubehör und gefriergetrocknete Glaswaren (falls nicht gefriertrocknet) sind erforderlich (nicht enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefriertrockner |
| Kapazität (metrisch) | 6 L |
| Sublimation Rate | Verstellbar |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C |
| Kältemittel | Eco-Cool |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Enthält | PTFE-Spule, Reinigungsventil, Schalengefrierer |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).