Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit Stopfschalen-Trockner, PTFE-Spule und Reinigungsventil, Eco-Cool-Kältemittel
Artikelnummer. 31374535 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 L
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374535 12 L -50 °C 1 Stück
31374500 12 L -84 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374535 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 701226190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64380.00 €
    45411.96 € / 1 Stück
    Sparen 18968.04 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Säureresistenter Konsolen-Gefriertrockner mit Verstopfungsschalentrockner und Ausluftventil, dazu Touchscreen-Farbanzeige, Datenspeicher mit USB-/Ethernet-Ausgang und E-Mail-Benachrichtigung.
  • Die aufrechte Edelstahl-Sammelspirale hält 12 l Eis, bevor sie aufgetaut werden muss
  • Zu den Kollektortemperaturoptionen gehören -50 °C für wasserbasierte (wässrige) Proben und -84 °C für Proben mit niedrigem Gefrierpunkt (einschließlich Acetonitril)
  • Verwendet ein umweltfreundliches Kältesystem (HCFC/CFC-frei) und erfüllt die EU-Anforderungen an niedrige GWP
  • Das interne Coil-Design hilft, Dämpfe effizient einzufangen und sorgt für eine starke Gefriertrocknungsleistung
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren sind für die Arbeit mit korrosiven Verbindungen erhältlich
  • Beinhaltet praktische Funktionen wie Heißgas-Abtauen, einen USB Anschluss an der Seite und einen Ethernet-Anschluss an der Rückseite
  • Die Mischpult bietet Innenraum für die Vakuumpumpe (Vakuumpumpe wird separat verkauft)
  • Lyo-Works OS zeigt eine Echtzeitansicht der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
  • 5 in. Vollfarbig-Touchscreen für einfache Bedienung und einfache Überwachung
  • Unterstützt flexible Programmierung und Steuerung optionaler Trocknungszubehörteile
  • Die optionale End-Zone™ Funktion hilft zu erkennen, wann das Gefriertrocknen der Flasche abgeschlossen ist
  • One-Touch-Datenprotokollierung hilft, die Probenqualität zu verbessern und die Gesamtlaufzeit zu verkürzen
  • Einstellungen können angepasst werden, darunter Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Kann automatisch Benachrichtigungen und Betriebsupdates an die von Ihnen eingegebenen E-Mail-Adressen senden
  • Das vordere Sichtfenster macht es einfach, das Öl der Vakuumpumpe mühelos zu überprüfen
  • Eingebaute Sicherheitsmerkmale helfen beim Schutz der Vakuumpumpe, darunter automatische Luftabgabe nach dem Abschalten, Feuchtigkeitserkennung zur Verhinderung eines Anfahrens und automatisches Abschalten bei Entdeckung eines Lecks
  • Eine Vakuumpumpe (mindestens 163 l/min) ist erforderlich, zusammen mit Trocknungszubehör und gefriertrockenbarem Glas, je nach Ausstattung (nicht enthalten).
  • Beinhaltet einen Stopfschalen-Trockner, der präzise Steuerung und flexible Programmierung für gleichbleibende Ergebnisse bietet
  • Es gibt drei verstellbare, temperaturkontrollierte Regale (16,5 x 12 in.). mit Sensoren, die bis zu 594 Quadratzoll Regalfläche bieten
  • Die Regaltemperatur kann von -40 °C bis +40 °C mit Umlaufflüssigkeit gesteuert werden
  • Das eingebaute pneumatische System kann Behälter auf allen drei Regalen verschließen
  • Ein Backfill-Anschluss (1/8 in. OD) ermöglicht die Zugabe von Inertgas, um Proben vor Feuchtigkeit und Schadstoffen zu schützen
Spezifikation
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 12 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 3
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Enthält Verstopfungstablett-Trockner, PTFE-Spule, Ausbrennventil
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Eine Vakuumpumpe mit einem Verdrängungsverdrängung von mindestens 163 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknen) sind erforderlich (nicht enthalten).