Learn More
Labconco FreeZone Shell Freezer – Eco-Cool Kältemittel
Artikelnummer. 31374525 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-40 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374525 -40 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374525 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 794905090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7205.00 €
    5188.61 € / 1 Stück
    Sparen 2016.39 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Bietet ein effizientes, gleichmäßiges Einfrieren der Proben für das Gefriertrocknen der Kolben.
  • Ein Edelstahlbad mit zwei Walzen dreht die Kolben in einer Wärmeübertragungslösung mit niedriger Temperatur, wodurch eine gleichmäßige, dünne Beschichtung an der Innenwand entsteht, um während der Lyophilisation einen effizienten Dampffluss zu gewährleisten
  • Das 1/2-PS-Kühlsystem friert die Proben auf -40 °C vorab
  • Akzeptiert Fast-Freeze Flaschen bis zu 1200 ml
  • Umweltfreundliches HCFC/CFC-freies Kältesystem, das den EU-Anforderungen für niedrige GWP entspricht
  • Die LED-Anzeige zeigt eine Badetemperatur von -20 °C bis -42 °C in vorgegebenen Schritten an
  • Der linkseinziehbare Badewannenschlauch vereinfacht die Reinigung der Badewanne
  • Passt auf eine Arbeitsplatte oder einen Laborwagen
  • Das Gehäuse besteht aus weißem pulverbeschichtetem Stahl mit einer gebürsteten Edelstahlfront und blauen Akzenten
  • Gehäusemaße: 22,1 l x 15,1 B x 19,7 in. H (56,1 x 38,4 x 50,0 cm)
  • Das Bad ist aus Edelstahl gebaut, mit Urethanschaumisolierung und einer weißen HDPE-Abdeckung
  • Badewannenmaße: 12 D x 5,5 B x 6,5 in. H (30,5 x 14 x 16,5 cm)
Spezifikation
Typ Shell Freezer
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V