Description
- Ein pneumatischer Mechanismus stoppt die Behälter unter Vakuum auf drei großen, verstellbaren Verarbeitungsregalen mit den Maßen jeweils 16,5 x 12 in.
- Ein FCKW-freies Kühlsystem und eine elektrische Heizung kühlen und erwärmen ein Fluidmedium, das durch die Regale zirkuliert, um die Regaltemperaturen konstant zu halten. ±1 °C.
- Lyo-Works™ Das Betriebssystem ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 30 Programme mit jeweils bis zu 16 Schritten einzurichten, Daten aufzuzeichnen, grafisch darzustellen und zu speichern sowie E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten.
- Der Tabletttrockner wird an einen angeschlossen FreeZone Konsolen-Gefriertrockner, der eine Echtzeitanzeige der Parameter des Tablettentrockners auf ’einem großen kapazitiven Touchscreen bietet.
- Zur Verwendung mit jedem FreeZone Gefriertrockner, hergestellt nach Juli 2017.
Specifications
Specifications
| Typ | Stoppering-Tabletttrockner |
| Kapazität (metrisch) | 6-, 12- oder 18-l-Gefriertrockner |
| Anzahl Einschübe | 3 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +40 °C |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Isolierventil |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |