Learn More
Labconco FreeZone Stopfschalentrockner mit Absperrventil – Eco-Cool-Kältemittel
Artikelnummer. 31374497 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-40 bis +40 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374497 -40 bis +40 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374497 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 794805290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41050.00 €
    28958.02 € / 1 Stück
    Sparen 12091.98 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Unterstützt das Vorfrosten von Proben, Lyophilisation und Verstopfung für Gefriertrocknungsprozesse.
  • Drei 16,5 x 12 in. temperaturkontrollierte (±1 °C), verstellbare Regale mit Probentemperatursensoren
  • Die Kammer friert die Proben vor, um Zeit und Geld zu sparen, indem sie einen separaten Gefrier- und Produkttransfer überflüssig macht
  • Bis zu 594 Quadratzoll Regalfläche
  • Die zirkulierende Flüssigkeit in Regalen liegt zwischen -40 und +40 °C
  • Umweltfreundliches, HCFC/CFC-freies Kühlsystem, das den EU-Anforderungen für niedrige GWP entspricht
  • Ein integrierter pneumatischer Mechanismus stoppt die Behälter auf allen drei Einlegeböden
  • Eine durchsichtige Acryl-Beobachtungstür bietet vollständige Sicht auf die Regale
  • 1/8 in. Der OD-Backfill-Port führt sterile Luft oder Inertgas von außen ein, um Proben vor atmosphärischer Feuchtigkeit und Schadstoffen zu schützen
  • Lyo-Works™ Das Betriebssystem bietet eine Echtzeitanzeige der Parameter des Gefriertrockners und des Tray-Trockners auf einem 5-in.-Behälter. Vollfarbiger kapacitiver Touchscreen auf angeschlossenem FreeZone 6-, 12- oder 18-Liter-Gefriertrockner (separat erhältlich)
  • Daten können über Ethernet oder Ethernet USB exportiert werden
  • Der mikroprozessorbasierte Controller speichert und wiederholt bis zu 30 Temperaturprogramme, jedes mit bis zu 16 Schritten
  • Das Display bietet die Navigation zum manuellen oder Programmmodus, Sondentemperaturen, Vakuum (mBar, Torr oder Pa), aktuellem Programmschritt, verbleibender Zeit im aktuellen Schritt, Programmendstatus und Alarmen
  • Warnungen und aktuelle Betriebsparameter-Anzeigen können automatisch an von den Benutzer eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Ein optionaler 6-Port-Trocknerkrümmer bietet Platz für 1/2 in. oder 3/4 in. Flask-Adapter und Anschluss an Flaschen und anderes Glaszubehör
  • Ein optionales eingebautes Absperrventil trennt den Stopfbehältertrockner vom Gefriertrockner, um die Vakuumwiederherstellungszeit zu verkürzen und den Endpunkt zu bestimmen.
  • Benötigt einen Gefriertrockner, eine Vakuumpumpe mit einem Verdrängungsverdrängung von mindestens 163 l/min und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknen) (nicht enthalten).
Spezifikation
Typ Stoppering-Tabletttrockner
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 3
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +40 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
FreeZone Ein Konsolen-Gefriertrockner mit LyoWorks-Betriebssystem, eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 163 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls nicht Massengefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).