Learn More
Labconco FreeZone Triade – Eco-Cool Kältemittel
Artikelnummer. 31374518 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-84 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31374518 -84 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Artikelnummer. 31374518 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 794005090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42780.00 €
    30173.36 € / 1 Stück
    Sparen 12606.64 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht allen EU-Vorschriften zu HFC-Kältemitteln
Unterstützt das Voreinfrieren der Proben, Lyophilisation, Verstopfung und Flaschengefriertrocknung mit integrierten Ventilen.
  • Stopfschalen-Trockner und Probengefriertrocknung mit vier Probeventilen
  • Proben für Flaschen- und Schalen-Gefriertrocknung können gleichzeitig durchgeführt werden
  • Die Kammer friert die Proben vorab ein, sodass getrennte Gefrier- und Produktübertragungen überflüssig werden müssen
  • Die aufrechte Edelstahl-Sammelspirale hält vor dem Abtauen 2,5 l Eis
  • Zwei 0,33 PS HCFC/CFC-freie, Eco-Cool-Kältemittelkompressoren kühlen den Kollektor auf -85 °C, sind für wässrige oder verdünnte Acetonitrilproben geeignet und arbeiten mit einem 1000-Watt-Heizer, um ein durch die Regalkanale zirkulierendes Flüssigkeitsmedium zu kühlen und zu erhitzen; nicht für Proben, die Methanol oder Ethanol enthalten
  • Temperaturkontrollierte Regale liegen zwischen -55 und 50 °C (-67 bis 122 °F), mit einem Maximum von -75 °C (-103 °F) während des Voreinfrierens
  • Die Einlegeböden ermöglichen pneumatische Absperrmöglichkeiten mit einer Membran, sodass kein komprimiertes Gas mehr benötigt wird
  • Lyo-Works™ OS bietet eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels auf einem 5-in.-Farbtouchscreen
  • Verarbeitungsregal: 12,4 x 14,5 in. (31,5 x 36,8 cm)
  • Der Abstand zwischen Regal und Kammeroberseite ermöglicht Behälter mit Stopfen bis zu 148 mm Höhe
  • Stoppreglerknopf, Vakuumfreigaberegler und 1/8 in. vom Anwender bereitgestellter steriler/inerter Gasrückfüllanschluss mit / in. Außendurchmesser
  • Eine Sonde zur Überwachung der Probentemperatur in der Kammer
  • Regelt die Temperatur auf ±1 °C Sollwert
  • Datenprotokollierung speichert und zeigt Daten im Tabellen- oder Graphenformat und kann über USB Ethernet exportiert werden
  • Zu den Einstellungen gehören Sprache (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch), Sicherheitssperre, Zeit, Temperatur und Vakuumeinheiten (mBar, Torr oder Pa)
Spezifikation
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 2.5 L
Sublimation Rate Verstellbar
Anzahl Einschübe 1
Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
Kältemittel Eco-Cool
Material Pulverbeschichteter Stahl
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 230 V
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).