Learn More
Vileda Professional™ CleanTech™ Duo Mikrofaser-Laminatmopp, nicht steril
Artikelnummer. 17842506
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
17842506 Unsteril 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17842506 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 141886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 €
    1194.12 € / 50 Stück
    Sparen 205.88 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Reinigung/Desinfektion von Böden, Wänden und Decken. Vileda Professional CleanTech Duo Mikrofaser-Laminatmopp, nicht steril, sind für den Einsatz in Reinräumen bis zur Klasse 2000 konzipiert. ISO 5/GMP A und B/FED209D Klasse 100.
  • Mikrofaserlaminierter Reinraumschaum
  • Doppelseitig für effektive Reinigung und Desinfektion
  • Klebstofffreie Laminiertechniken werden eingesetzt, um eine zusätzliche Kontamination der Produkte zu verhindern.
  • Geeignet für Eimer- und Fertiggerichte
  • Nachgewiesene Bakterienreduktion von 99,99 %
Spezifikation
Produkttyp Schwammmopp für Reinräume
Farbe Blau
Sterilität Unsteril
Größe 50 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Teleskopgriff, Swep Duo Plus Mopprahmen, farbcodierte Teleskopgriffe, Evolution Teleskopgriffe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Böden, Wände und Decken, ISO 5, LAR, Produktion, Labore
Material Schaumstoff mit Mikrofaserbeschichtung