Learn More
Vileda Professional™ Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Selbstauswringender Wischmopp
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Abmessungen:
48 x 10 in.
48 x 14 in.
58,5 bis 76,25 x 14 in.
Unit Size:
1 Stück
Description
- Mopp mit integriertem Auswringer
- In den Griff integrierter Auswringer, wodurch ein teurer und sperriger Auswringer überflüssig wird
- Verbesserte Komponenten verhindern scharfe Kanten und sorgen für eine hervorragenden Rückhalt der Nachfüllung
- Passend für alle zugelassene Nachfülungen der originalen Roll-O-Matic und Roll-O-Matic mit fortschrittlicher Technologie
- Ergonomischer Griff
Specifications
Specifications
| Abmessungen | 48 x 14 in. |
| Produkttyp | Mopps mit Schwammwischkopf |
| Kopftyp | Gerader Kopf |
| Farbe | Blau |
| Länge (angloamerikanisch) | 48 in. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Enthält | In den Griff integrierter Auswringer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Roll-O-Matic selbstauswringende Mopps für Reinräume |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung auf Böden, Wänden und Decken in Reinraumumgebungen. Ideal für die Ziehen und Anheben-Reinigungstechnik |
| Show More |