Learn More
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Schwammmopp-Nachfüllpackungen
Beschreibung
Vileda Professional Roll-O-Matic™ Schwammmopp-Nachfüllpackungen werden hergestellt in USA mit Schaumstoff der neuesten Generation . Sie werden speziell für die Reinraumindustrie hergestellt und ermöglichen eine 25 % höhere Flüssigkeitsaufnahme und eine doppelt so hohe Flüssigkeitsabgabe wie vergleichbare Schäume.
Alle Vileda Professional Marken-Nachfüllpackungen eignen sich ideal für die Verwendung mit dem/der/den" Ziehen und Heben" Diese Technik wird am häufigsten in kontrollierten Umgebungen eingesetzt. Sie eignen sich ideal für den allgemeinen Gebrauch, zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und zum Reinigen von Partikeln.
- Passend für alle Original- und Selbstauswringer Roll-O-Matic™ Wischmopps
- Erhältlich in 10- oder 14-in.-Ausführung, sowohl für Edelstahl- als auch für verzinkte Stahlgriffe.
- Vollständig autoklavierbar und beständig gegen Gamma- und ETO-Sterilisation
- Einzeln verpackt und chargennummernkontrolliert
- Konformitätsbescheinigung und technische Daten auf Anfrage erhältlich.
- Sterile Versionen validiert bis 10 -6 pro ISO 11137, einzeln doppelt verpackt mit Chargennummer und Indikatorpunkt, auf Anfrage mit Sterilitätszertifikat.
Zertifizierungen
Sterilitätszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (angloamerikanisch) | 14 in. |
| Beschreibung | “Universal” |
| Material | CE Universal Edelstahl |