Learn More
Vileda Professional™ Freudenberg™ Nachfüllpackungen für Roll-O-Matic™ Selbstauswringende Wischmopps
Artikelnummer. 17842456
Click to view available options
Material:
CE Universal Edelstahl
Edelstahl
Mikrofaser, Edelstahl
Polyester mit Edelstahlkanal
Polyester, Edelstahl
Breite (angloamerikanisch):
10 in.
14 in.
Beschreibung:
“Desinfektion”
“Sauber”
“Universal”
“Desinfizieren”
“Reinigung”
“Universal”
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 17842456
Marke: Vileda Professional™ 119616
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vileda Professional Roll-O-Matic™ sponge mop refills are made in the USA with Advanced Technology foam. They are manufactured specifically for the controlled environment industry, and allow 25% more liquid absorption and 2X more liquid release than competing foams.
Vileda Professional Roll-O-Matic™ sponge mop refills are made in the USA with Advanced Technology foam. They are manufactured specifically for the controlled environment industry, and allow 25% more liquid absorption and 2X more liquid release than competing foams.
All Vileda Professional brand refills are ideal for use with the "Pull and Lift" technique most commonly used in controlled environments. They are ideal for general use, absorbing spills, applying disinfectant, and cleaning particulates.
  • Fits all original and self-wringing Roll-O-Matic™ mops
  • 10- or 14-inch options for both stainless steel and galvanized steel handles
  • Completely autoclavable and resistant to gamma and ETO sterilization
  • Individually packaged and lot number controlled
  • Certificate of conformance and technical data available upon request
  • Sterile versions validated to 10-6 per ISO 11137, individually double bagged with lot number and indicator dot, and supplied with certificate of sterility upon request
Spezifikation
Produkttyp Rollermopp-Nachfüllung
Farbe Blau, weiß
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Menge 12/Cs.
Zur Verwendung mit (Geräte) Original und selbstauswringender Roll-O-Matic Rollermopp
Beschreibung “Desinfektion”
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von tiefen Kontaminanten und Desinfektionsmittelrückständen ohne Tränen
Material Polyester, Edelstahl