Learn More
KARTELL Frigo Box
Beschreibung
- 1 Kg cooling block, art. 3707, is available for Frigo boxes art. 3705 (25L), 3706 (32L).
- Low temperature containers made of high impact thermoplastic material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket; non-toxic and therefore 100% foodsafe.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Typ | Ice Box |
| Farbe | Blue |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Aufnahmevermögen | 1 L |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Temperaturregelung | No |