Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Digitalthermometer für die Verifizierung
Artikelnummer. 17649565
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Allgemeine Kalibrierung
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit (Anwendung) missing translation for 'unitSize'
17649565 Allgemeine Kalibrierung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden. Glasflasche und -kappe, die den in der Tabelle aufgeführten Produkten beiliegen, dürfen nicht unter Bedingungen verwendet werden, bei denen die Temperaturen 200 °
Product Code. 17649565 missing translation for 'mfr' H-B Instrument™ missing translation for 'supplierNo' B610001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.65 €
    68.85 € / 1 Stück
    Sparen 15.80 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kunststoffflaschen, wie in der Tabelle angegeben, können nicht in Öfen verwendet werden. Glasflasche und -kappe, die den in der Tabelle aufgeführten Produkten beiliegen, dürfen nicht unter Bedingungen verwendet werden, bei denen die Temperaturen 200 °
Kalibriert, um Proben in Tiefkühlschränken, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen zu überprüfen.
  • Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
  • Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Getestet und kalibriert im exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2017, A2LA-akkreditiertem H-B’-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Specifications
Flaschenfüllung Glasperlen
Flaschengröße 30 ml
Kalibrierpunkte 0, 100 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kalibrierung
Höhe (angloamerikanisch) 0,7 in.
Höhe (metrisch) 18 mm
Enthält Alarm, Zeitschaltuhr
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3,5 ft.
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4,1 in.
Länge (metrisch) 105 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Sonde 105 mm
Material Edelstahl
Auflösung 1 °C/°F; 1 Sekunde
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Produkttyp Prüfthermometer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 572 °F
Max. Temperatur (metrisch) 300 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -50/300 °C
Temperaturbereich (metrisch) -58 °F bis +572 °F
Calibrated NIST-rückverfolgbar
Akkutyp AAA
Genauigkeit ±1 °C von -20/130 °C; ±2 °C von -50/-21 °C und 131/200 °C; ansonsten ±4 °C
Display Digital
Breite (metrisch) 51 mm
Show More Show Less
Enthält Prop 65-Warnungen vor Krebs und Fortpflanzungsschäden