Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Frio Temp™ Prüfthermometer
Artikelnummer. 13079152 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-2/10 °C
-25/-5 °C
15/30 °C
25/45 °C
95/115 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13079152
Marke: H-B™ SP Scienceware™ B602000000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST
  • Diese quecksilberfreien Thermometer sind individuell kalibriert und eignen sich für die Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen
  • Gefüllte Flasche (im Lieferumfang enthalten) imitiert die Probe
  • In den PFA-beschichteten Thermometern verbleiben bei Bruch Scherben und die Flüssigkeit; gefüllt mit organischer Flüssigkeit
  • Dauerhaft angebrachte Markierungen und bleifreies Glas
  • Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt
Especificaciones
Flaschenfüllung Enviro-Safe Flüssigkeit
Flaschengröße 60 ml
Kalibrierpunkte -20, -10 °C
Zertifizierung/Konformität NIST
Enthält Kalibrierbericht für Thermometer
Länge gesamt (angloamerikanisch) 8,3 in.
Gesamtlänge (metrisch) 210 mm
Material PFA-beschichtet, Glas
Thermometerfüllung Schwarze organische Flüssigkeit
Produkttyp Thermometer zur Verifizierung von Tiefkühlgeräten
Max. Temperatur (metrisch) -5 °C
Min. Temperatur (metrisch) -25 °C
Temperaturbereich (metrisch) -25/-5 °C
Calibrated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgeräte
Genauigkeit ±0,2 °C
Unterteilung 0,1 °C
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado