Learn More
H-B™ SP Scienceware™ Frio Temp™ Prüfthermometer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-2/10 °C
-25/-5 °C
15/30 °C
25/45 °C
95/115 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Diese quecksilberfreien Thermometer sind individuell kalibriert und eignen sich für die Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen
- Gefüllte Flasche (im Lieferumfang enthalten) imitiert die Probe
- In den PFA-beschichteten Thermometern verbleiben bei Bruch Scherben und die Flüssigkeit; gefüllt mit organischer Flüssigkeit
- Dauerhaft angebrachte Markierungen und bleifreies Glas
- Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Enviro-Safe Flüssigkeit |
| Flaschengröße | 60 ml |
| Kalibrierpunkte | -20, -10 °C |
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Enthält | Kalibrierbericht für Thermometer |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 8,3 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 210 mm |
| Material | PFA-beschichtet, Glas |
| Thermometerfüllung | Schwarze organische Flüssigkeit |
| Produkttyp | Thermometer zur Verifizierung von Tiefkühlgeräten |
| Mehr anzeigen |