Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Mahlkugeln aus Hartmetall-Wolframkarbid
Artikelnummer. p-8013317
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10430643
Marke: Fritsch™ 55.0100.08
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Produkttyp Mahlkörper
Material Wolframkarbid – TC: 93.8 % Anteil, Kobalt – Co: 6.0 % Anteil, andere: 0.2Anteile in %, Hartmetall Wolframkarbid
Dichte (metrisch) 14,95 g/cm3
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für harte, abrasive Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Planeten-Monomühle Pulverisette 6 Classic Line
Härte 92.1 HRA
Probentyp Hart, abrasiv