Learn More
Fritsch™ Pulverisette 23 Mini-Mühle
Artikelnummer. 10611443
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 bis 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10611443 0,1 bis 5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10611443 Lieferant Fritsch™ Lieferanten-Nr. 23.1000.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5757.66 €
    4614.06 € / 1 Stück
    Sparen 1143.60 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fritsch™ Pulverisette Die Mini-Mühle 23 ist ultrakompakt und ideal für die Feinzerkleinerung kleinster Mengen mittelharter, spröder und feuchter Proben. – nass, trocken oder kryogen.
  • Schnelle, reproduzierbare Zerkleinerung
  • Äußerst überzeugendes Leistungsverhalten
  • Praktische Mahlschüsselhalterung mit Steckverschlüssen sowie praktischem und schnellem Klemmsystem
  • Oszillationen der Mahlschüssel: 900–3000 Schwingungen/min bei einer Amplitude von 9 mm
  • Regulierte Oszillationsfrequenz (15–50 Hz)
  • Kleine Mahlschüsselvolumina für kleinste Probenmengen von 0.1 bis 5 ml
  • Geringe Kontaktfläche mit Mahlelementen
  • Bedienfeld mit integrierter, leicht zu reinigender Glastastatur
  • Umfangreiches Zubehör zur Vereinfachung Ihrer täglichen Arbeit
Spezifikation
Produkttyp Mini-Mühle Pulverisette 23
Kapazität (metrisch) 0,1 bis 5 ml
Tiefe (metrisch) 30 cm
Abmessungen (T x B x H) 30 x 20 x 30 cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 1∼, 50/60 Hz, 20 Watt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gut geeignet für die Probenvorbereitung, z. B. in der chemischen Analyse, Chromatographie, Massenspektroskopie oder Röntgenstrukturanalyse. Vorbereitung von Proben in der Genforschung, Homogenisierung von Inhaltsstoffen, Vorbereitung von Extrakten in der forensischen Analyse, Mahlen von Pigmenten und wertvollen Materialien.
Mahldauer 2 min
Höhe (metrisch) 30 cm
Modell Mini-Mühle Pulverisette 23
Partikelgröße 6 mm
Probenvolumen (metrisch) 0,1 bis 5 ml
Spannung 100/240 V
Watt 20 W
Gewicht (metrisch) 7 kg
Breite (metrisch) 20 cm
Frequenz 50/60 Hz