missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Feststehende Mahlscheiben aus Zirkoniumoxid

Artikelnummer. 10732381
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
10732381 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10732381 Lieferant Fritsch™ Lieferanten-Nr. 13.2100.27
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Mahlscheibe
Material Zirkoniumoxid – ZrO2: ≥ 94.2Anteile in %, Hafniumoxid – HfO2: ≥ 1.0Anteile in %, Magnesiumoxid – MgO: ≤ 3.5Anteile in %, Weitere: 1.3Anteile in %, Zirkonoxid
Dichte (metrisch) 5,7 g/cm3
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mittelharte, spröde Proben, metallfreies Mahlen
Zur Verwendung mit (Geräte) Scheibenmühle Pulverisette 13
Härte 1.200 (HV10)
Probentyp Mittelhart, spröde
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.