missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Fritsch™ Zirkoniumoxid-Mahlkugeln

Artikelnummer. 10708021
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10708021 20 mm 1 Stück
10498912 30 mm 1 Stück
10121121 40 mm 1 Stück
10473912 5 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10708021

Marke: Fritsch™ 55.0200.27

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Mahlkörper
Material Zirkoniumoxid – ZrO2: ≥ 94.2Anteile in %, Hafniumoxid – HfO2: ≥ 1.0Anteile in %, Magnesiumoxid – MgO: ≤ 3.5Anteile in %, Weitere: 1.3Anteile in %, Zirkonoxid
Dichte (metrisch) 5,7 g/cm3
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für faserige, abrasive Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Planeten-Monomühlen Pulverisette 6 Classic Line
Härte 1.200 (HV10)
Probentyp Faserig, abrasiv
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.