Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Artikelnummer. p-8013328
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10708021 20 mm 1 Stück
10498912 30 mm 1 Stück
10121121 40 mm 1 Stück
10473912 5 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10708021
Marke: Fritsch™ 55.0200.27
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Produkttyp Mahlkörper
Material Zirkoniumoxid – ZrO2: ≥ 94.2Anteile in %, Hafniumoxid – HfO2: ≥ 1.0Anteile in %, Magnesiumoxid – MgO: ≤ 3.5Anteile in %, Weitere: 1.3Anteile in %, Zirkonoxid
Dichte (metrisch) 5,7 g/cm3
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für faserige, abrasive Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Planeten-Monomühlen Pulverisette 6 Classic Line
Härte 1.200 (HV10)
Probentyp Faserig, abrasiv