Learn More
IKA™ Frittenprobenset
Artikelnummer. 17543626 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Pro-Divide Reaktionszelle
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17543626 Pro-Divide Reaktionszelle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17543626 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020101403
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Frittenprobenset für die Pro-Divide Reaktionszelle.
  • Das Probenset enthält je eine 1 μm-, 5 μm-, und 10 μm-Glasfritte für die Pro-Divide Reaktionszelle.
  • Porengrößen:
    • 1 μm-Glasfritte: 1 bis 1,6 μm;
    • 5 μm-Glasfritte: 4 bis 5,5 μm
    • 10 μm-Glasfritte: 10 bis 16 μm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält 1 μm-, 5 μm- und 10 μm-Glasfritten
Zur Verwendung mit (Geräte) Pro-Divide Reaktionszelle