Learn More
IKA™ Fritttenset
Artikelnummer. 17563626 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
1 μm
5 μm
10 μm
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17563626 1 μm 2 Stück
17573626 5 μm 2 Stück
17583626 10 μm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17563626 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020102632
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Frittenset enthält zwei Glasfritten für die Pro-Divide Reaktionszelle.
  • Dieses Frittenset enthält zwei Glasfritten für die Pro-Divide Reaktionszelle.
  • Die Größe jeder Pore liegt zwischen diesen Bereichen:
    • 1 μm-Set: 1 bis 1,6 μm
    • 5 μm-Set: 4 bis 5,5 μm
    • 10 μm-Set: 10 bis 16 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Fritttenset
Größe 1 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Pro-Divide Reaktionszelle