Learn More
Bel-Art™ Fritware Poröser Polyethylenstab
Product Code. 30193456
Change view
Click to view available options
Porengröße:
100 bis 160 μm
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porengröße Unit Size
30193456 100 bis 160 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30193456 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F136350012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.15 €
    59.43 € / 1 Stück
    Sparen 14.72 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Poröse Polyethylenstäbe von einem ft. Länge bieten robuste Leistung und spezifische Filtrationseigenschaften.
  • Hält Temperaturen bis zu 93 °C (200 °F) °stand.
  • Merkmale: Grobe Porosität mit einer durchschnittlichen Porengröße von 110 Mikrometern
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Netzfilter
Format Scheibe
Material Polyethylen
Porengröße 100 bis 160 μm
Sterilität Unsteril
Typ Filterstab
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Zur Verwendung mit (Geräte) Filtrationssysteme