Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Bucket
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Behältertyp:
Ohne Kappe
mit Kappe
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Frontier™ Multi-Pro Series centrifuge accessory.
- Bucket
- 200 mL
- 2 pack
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 83041011 |
| Fassungsvermögen | 1 x 200 mL |
| Typ | Bucket |
| Behältertyp | Ohne Kappe |
| Material | Aluminum |
| Röhrchengröße | 200 mL |