Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Rack
Artikelnummer. 30130267 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
1 x 250 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml
1 x ml
18 x 1,1 ml bis 5 ml
1 x 200 ml
1 × 145 ml
3 x 15 ml
4 x 5 ml
4 x 15 ml
7 x 15 ml
8 x 7 ml
Produktlinie:
FA
FA V2
RB
RB V1
RB V2
RB V3
RB/Vac
RB/Vac 1
Rand V2
Rand V3
Sar
T
Packungsgröße:
2 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Produktlinie Packungsgröße
30130267 1 x 50 ml RB V3 2 Stück
30130238 18 x 1,1 ml bis 5 ml Sar 2 Stück
30130256 1 x 250 ml FA 2 Stück
30130240 1 x 100 ml RB V1 2 Stück
30130251 7 x 15 ml RB/Vac 1 2 Stück
30130242 8 x 7 ml RB/Vac 2 Stück
30130246 1 x 50 ml RB V2 2 Stück
30130235 1 x 50 ml Rand V3 2 Stück
30130252 3 x 15 ml FA 2 Stück
30130230 1 x 200 ml FA 2 Stück
30130228 1 × 145 ml T 2 Stück
30130261 1 x 50 ml FA V2 2 Stück
30130226 1 x 30 ml Rand V2 2 Stück
30130241 4 x 15 ml FA 2 Stück
30130249 1 x ml RB V2 2 Stück
30130225 1 x 30 ml RB 2 Stück
30130233 4 x 5 ml FA 2 Stück
30130265 1 x 250 ml T 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 30130267 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 83041019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    88.17 € / 2 Stück
    Sparen 30.83 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet Flexibilität zur Maximierung der Probenvorbereitung.
Frontier™ 5000 Rotoren
Frontier™ Rotoren erweitern die Funktionalität von Frontier™ Zentrifugen durch Erhöhung der Anzahl von Röhrchen unterschiedlicher Art und Größe, die in Verbindung mit jedem der Zentrifugenmodelle verwendet werden können. Die Rotoren sind leicht zu reinigen und zu bedienen und dank ihrer robusten Konstruktion auch anspruchsvollen Zentrifugationsprozessen standhalten.
Flexibilität zur Maximierung der Probenvorbereitung
  • Wählen Sie aus einer Reihe von Rotoren, die mit Frontier™ Zentrifugen, die den Anforderungen an Kapazität und Flexibilität für Ihre Probenvorbereitungsbedürfnisse – von einfach bis hochleistungsfähig – gerecht werden.
  • Bei der Entwicklung stand die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Frontier™ Die Rotoren lassen sich in wenigen schnellen und einfachen Schritten mühelos montieren oder demontieren, und die Anwender haben einfachen Zugriff auf die Proben.
  • Die robusten Rotoren bestehen aus hochwertigen Materialien und sind so konstruiert, dass sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen, von der Autoklavsterilisation bis hin zu Temperaturen unter Null Grad, lange halten.
  • OHAUS Frontier™ Zentrifugen sind zuverlässig, vielseitig und ideal für zahlreiche Laboranwendungen.
  • Zu den Merkmalen gehören kleine bis mittlere Kapazitäten, verschiedene Geschwindigkeitsbereiche sowie ungekühlte oder gekühlte Ausführungen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.
BIOSEALED Rotoren und Schaufeln
Bio-Containment- oder aerosoldichte Zubehörteile wie Bioseal Angle-Rotoren für Mikrozentrifugenröhrchen und Bioseal-Becher, die mit Ausschwingrotoren für größere Probenvolumina verwendet werden, werden vom Deutschen Institut für Normung (DIN) strengen Tests unterzogen und erfüllen somit die einschlägige internationale Norm DIN EN 61010-2-020:03-2007.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) 83041011
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Fassungsvermögen 1 x 50 ml
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Produktlinie RB V3
Röhrchengröße 50 mL
Innendurchmesser (metrisch) 34 mm
Menge 2 Stück
Produkttyp Gestell