Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Rotor Swing Out
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Frontier™ swing out rotors extend the functionality of Frontier™ centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminum |
| Typ | Rotor |
| Fassungsvermögen | 4 x 200 ml |
| Max. RZB | 4,136 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 5,000 rpm |
| Nettogewicht | 2.1 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FC5714 SN117, FC5718 SN188, FC5718R SN119 |
| Winkel | 0 to 90° |
| Anzahl Plätze | 4 |
| Gewährleistung | 2 Years |
| Mehr anzeigen |