Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5707 Multizentrifuge
Artikelnummer. 16241742 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 50 mL RB/FA or 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 mL
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
16241742 8 x 15 mL 1 Einheit
30130259 4 x 50 mL RB/FA or 4 x 15 mL RB/FA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16241742 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30393189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 €
    1445.00 € / 1 Stück
    Sparen 175.00 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zuverlässige, kompakte Niedriggeschwindigkeitszentrifuge zur Verarbeitung kleiner Mengen von Blutentnahme- und Urinröhrchen oder Standard-Konusröhrchen. Der FC5707 wurde für eine komfortable Bedienung konzipiert und verfügt über ein einzigartig gestaltetes, spritzwassergeschütztes Frontpanel mit Touch-Wheel-Steuerung auf einer intuitiven Benutzeroberfläche.
Entwickelt für einfache Bedienung und ein großartiges Benutzererlebnis
  • Benutzerfreundliche Touch-Wheel-Oberfläche zur Parametereinstellung
  • Die komfortable Benutzeroberfläche zeigt sowohl die Soll- als auch die Ist-Parameter an.
  • Ein-Tasten-Umschaltung zwischen Drehzahl/RCF, Beschleunigung/Verzögerung
  • Doppelzeiliges LCD-Display mit hellblauer Hintergrundbeleuchtung
  • Akustisches Signal am Ende jedes Durchlaufs mit Melodie
  • 10 Beschleunigungs-/Verzögerungseinstellungen
  • 99 Speichersätze zum schnellen Speichern und Abrufen häufig verwendeter Parameter
Sicherheitsmerkmale auf kleinstem Raum
  • Mikroprozessoren steuern die Geräte, um Unfälle zu verhindern und sowohl den Benutzer als auch das Gerät zu schützen.
  • Das Rotorunwuchtsensorsystem stoppt das Gerät, sobald es eine ungleichmäßige Last erkennt.
  • Robuster mechanischer Deckel mit Verriegelungssystem
Flexible Rotorauswahl und Kits für ein breites Spektrum allgemeiner Labor- und Diagnoseanwendungen
  • Der wartungsfreie Induktionsmotor erzeugt eine maximale G-Kraft von 4445 xg.
  • Drehzahlen bis zu 6800 U/min und hohe Schleuderdrehzahl für kurze Läufe
  • Winkelrotor für 8 x 15 ml RB- oder 4 x 15 ml FA-Röhrchen oder Winkel-Kombirotor für 4 x 15 ml oder 4 x 50 ml RB/FA-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 x 15 mL
Max. Geschwindigkeit 6,800 rpm
Max. RZB 4,445 x g
Gekühlt Nein
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9,3 in.
Außenhöhe (metrisch) 236 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 14 in.
Außenlänge (metrisch) 356 mm
Hauptspeicher 99 Programme
Geräuschpegel ≤60 ±2 dBA
Sicherheitsmerkmale CE, FCC
Außenbreite (angloamerikanisch) 10,9 in.
Außenbreite (metrisch) 277 in.
Wirkleistung 50 W
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Beschreibung FC5707+R05
Abmessungen (L x B x H) außen 356 x 277 x 236 mm
Elektrische Anforderungen AC Strom (inklusive)
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (metrisch) 356,00 mm
Rotor inklusive Ja
Abmessungen (H x B x T) 236 x 277 x 356 mm
Nettogewicht 10.000 kg
Laufzeit 10 s bis 99 h 59 Min. 59 Sek., Kontinuierlich, Quickspin
Produktlinie Frontier 5000 Serie Multi
Spannung 100/230 V
Modell FC5707+R05
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Produkttyp Zentrifuge
Drehzahlregelung 200 bis 6800 U/min