Learn More
Motic™ Frosted glass plate for mechanical stage
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Motic™ Mechanischer Objekttisch
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Motic™ mechanischer Bühne
- Ca. 5.5 x 4.5 Zoll (140 x 114 mm)
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Milchglasplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Motic™ Mechanischer Objekttisch |
| Länge (angloamerikanisch) | 5 1/2 Zoll |
| Länge (metrisch) | 140 mm |
| Menge | Je 1 |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 1/2 Zoll |
| Breite (metrisch) | 114 mm |